Learn More
Fisherbrand™ Recipiente para objetos punzantes con tapa de acceso deslizante
Código de producto. 15290009 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15290009 18/Paq. paquete de 18
1 options
Código de producto. 15290009
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite el contacto directo con objetos punzantes y pinchazos accidentales de agujas. El recipiente para objetos punzantes Fisherbrand™ con tapa de acceso deslizante permite la eliminación segura de jeringas, agujas y otros objetos punzantes pequeños.
  • Apilable para reducir el espacio de almacenamiento antes de su uso
  • 1 l de capacidad
  • Tapa transparente para ver el nivel de llenado
  • Tapa de acceso deslizante para cierres temporales y finales para mayor seguridad
  • Puerto de extracción de aguja integrado
  • Compatible con la bandeja de recogida de sangre Droplet™
  • Mide 115 x 115 x 192mm
  • Paquete de 18
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Tipo de tapón Acceso deslizante
Color del tapón Translúcido
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 115 x 192 mm
Altura (métrico) 192 mm
Longitud (métrico) 115 mm
Cantidad 18/Paq.
Apilables Sí
Anchura (métrico) 115 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Incluye Tapa de acceso deslizante
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes