Learn More
Woodsafe™ Contenedores para objetos punzantes y residuos peligrosos con tapa doble amarilla
Código de producto. 18166539
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 132
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
paquete de 70
paquete de 96
Capacidad (métrico):
0,5 L
2,3 L
3,3 L
6 L
25 L
50 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Capacidad (métrico)
18166539 paquete de 20 -
18732825 paquete de 50 0,5 L
18782815 paquete de 70 2,3 L
18146539 paquete de 50 3,3 L
18116549 paquete de 30 6 L
18752825 paquete de 132 25 L
18712825 paquete de 96 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Siga las instrucciones para un uso seguro y correcto.
Código de producto. 18166539 Proveedor Woodsafe™ N.º de proveedor 1120222
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Siga las instrucciones para un uso seguro y correcto.
Woodsafe es una solución rentable para reducir el uso de plástico de origen fósil en un 80% y las emisiones de CO2 en un 66%, documentada en un ACV completo. Producido con residuos de la industria forestal utilizando energía verde. Disponible en tamaños desde 0,5 L hasta 50 L. Versiones con tapa simple y doble.
  • Woodsafe™ Ofrecemos una solución sostenible para la gestión de residuos clínicos producidos con residuos de la industria forestal sueca.
  • ¡Reduce el uso de plástico de origen fósil en un 80%!
  • Reduce la huella de carbono en más de un 60%, demostrado en un ACV completo
  • Hecho de 100% Biocomposite
  • La tapa se puede cerrar de forma segura y permanente para el transporte al lugar de eliminación final.
  • Mis laboratorios verdes ACT Etiqueta
  • Sigue el mismo proceso que los contenedores amarillos y se pueden utilizar para transportar las mismas sustancias.
  • Color y olor natural de la madera - Sin migración de sustancias
  • Cumple con la norma UN3291
  • Probado según ISO 23907-1:2019
  • Aprobado por la ADR de la ONU
  • Los biocompuestos tienen las mismas propiedades que el plástico de origen fósil y se pueden utilizar exactamente de la misma manera.
  • NOTA: La cuerda entre las tapas es para fines de entrega, ¡retírela/rómpala antes de usar!
  • Dejen de quemar plástico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ES ISO 23907-1:2019. UN3291, Aprobado por ADR
Tipo de tapón Cierre temporal y permanente
Color del tapón Amarillo
Diseñar Redondo
Capacidad (imperial) 2,64 gal
Color Marrón, Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,4 x 7,32 x 13 in.
Desechables Un solo uso
Forma Redondo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Contenedor, tapa y etiqueta
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes y desechos potencialmente infecciosos o desechos médicos
Envase Cartón
Material Biocompuesto
Tipo de producto Contenedor de residuos de riesgo biológico (de sobremesa)
Mostrar más Mostrar menos
Menor impacto climático y ACT etiqueta