Descripción
- Tipo de producto: Rotulador
- Tipo de punta: Fibra
- Tamaño de la punta: Ultrafina (0,2 mm)
- Se suministra con tapa: Sí
- Para uso con (aplicación): etiquetado y documentación
- Para su uso con (equipo): Recipientes para muestras, portaobjetos, vidrio, plástico y papel
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Color de la cubierta | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 in) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Instalación con certificación ISO9001 |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado y documentación |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes para muestras, portaobjetos, vidrio, plástico y papel |
| Envase | 4 Bolígrafos/Primera Bolsa, 12 Bolígrafos/Bolsa Doble, 12 Bolígrafos/Caja. |
| Mostrar más |