Learn More
Honeywell™ Guantes SHARPFLEX PU
Descripción
- Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
- La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
- El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
- El hilo de paraaramida garantiza la resistencia a los cortes
- Interior con capas de poliamida
- Ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
- Revestimiento de PU negro en la palma
- Con una resistencia a la abrasión mejorada aptos para trabajar en entornos poco grasientos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Paraaramida y fibra de composite, calibre 13 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Verde, Amarillo, Negro |
| Tamaño | 10 |
| Longitud (métrico) | 25 cm |