Learn More
Honeywell™ Guantes SHARPFLEX PU
Código de producto. 15826735
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15826735 7 1 par
15836735 8 1 par
15846735 9 1 par
15856735 10 1 par
15866735 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15826735 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 223252307
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes SHARPFLEX PU Honeywell™ para la manipulación de piezas pesadas con alto riesgo de corte en entornos secos o ligeramente grasientos.
  • Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
  • La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
  • El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
  • El hilo de paraaramida garantiza la resistencia a los cortes
  • Interior con capas de poliamida
  • Ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
  • Revestimiento de PU negro en la palma
  • Con una resistencia a la abrasión mejorada aptos para trabajar en entornos poco grasientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos
Descripción Paraaramida y fibra de composite, calibre 13
Coating Material Poliuretano
Color Verde, Amarillo, Negro
Tamaño 7
Longitud (métrico) 25 cm