Learn More
Honeywell™ Guantes SHARPFLEX NIT
Código de producto. 15886735
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15886735 8 1 par
15876735 7 1 par
15896735 9 1 par
15806745 10 1 par
15816745 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15886735 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 223252408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.54€
    9.70€ / 1 pares
    Ahorro 4.84€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes SHARPFLEX NIT Honeywell™ para la manipulación de piezas pesadas con alto riesgo de corte en entornos secos o ligeramente grasientos.
  • Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
  • La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
  • El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
  • El hilo de paraaramida garantiza la resistencia al contacto directo con fuentes de calor y a los cortes
  • El interior revestido de poliamida ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
  • Revestimiento de espuma de nitrilo negro en la palma
  • El revestimiento de nitrilo proporciona una buena protección contra el aceite y la grasa
  • El revestimiento de espuma hace que el guante sea más flexible que el modelo estándar de nitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-16 sobre riesgos mecánicos
Descripción Paraaramida y composite, calibre 13
Color Verde, Amarillo, Negro
Material Nitrilo, Poliamida
Tamaño 8
Longitud (métrico) 25 cm