Learn More
Honeywell™ Guantes de látex SHARPFLEX
Código de producto. 15856745
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15856745 10 1 par
15826745 7 1 par
15836745 8 1 par
15846745 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15856745 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 223252510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de látex SHARPFLEX Honeywell™ para la manipulación de piezas pesadas con alto riesgo de corte en entornos húmedos y ligeramente resbaladizos.
  • Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
  • La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
  • El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
  • El hilo de paraaramida garantiza la resistencia al contacto directo con fuentes de calor y a los cortes
  • Interior con capas de poliamida
  • Ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
  • Revestimiento de látex azul con la superficie agrietada en la palma
  • El revestimiento de látex proporciona un mejor agarre y una ligera protección térmica (hasta los 250 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos y EN 407-04: Riesgos térmicos
Descripción Paraaramida y composite, calibre 13
Color Amarillo, Verde, Azul
Material Látex
Tamaño 10
Longitud (métrico) 25 cm