Learn More
Epredia™ Cápsula para procesamiento de tejidos Shandon™
Divida hasta en cuatro cortes la cápsula para procesamiento de tejidos Epredia™ ShandonTM, fabricada en acero inoxidable.
Descripción
Descripción
Divida hasta en cuatro cortes la cápsula para procesamiento de tejidos Thermo Scientific™ Shandon™, fabricada en acero inoxidable.
  • Sus cinco sólidas pestañas sujetan firmemente la base
  • Los separadores de división se venden por separado
Aviso para pedidos:
  • Dimensiones (D.E. x F): 37 x 6 mm (1,46 x 0,24 pulg)