Learn More
Cole-Parmer™ Agitadores oscilantes tipo balancín serie SH-200
Código de producto. 17721288 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (imperial):
6,6 lb
22 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante (imperial) Tamaño de la unidad
17721288 22 lb cada uno
17761288 6,6 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17721288 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1290.89€ / paquete de 1
    Ahorro 264.11€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle suavemente los cultivos vivos.
  • La alfombrilla antideslizante y el borde de la plataforma mantienen los recipientes firmemente en su lugar
  • El temporizador integrado y la pantalla LED de velocidad digital proporcionan resultados reproducibles.
  • Se puede utilizar en incubadoras.
Estos balancines oscilantes proporcionan una suave acción de balanceo a una velocidad de 7° Ángulo de inclinación, perfecto para matraces de cultivo y placas de Petri. Configure y visualice fácilmente la velocidad y el temporizador en la pantalla LED. Control de velocidad de 5 a 70 rpm. El microprocesador mantiene la precisión de la velocidad incluso en recorridos largos. Temporizador digital configurable fácilmente de 1 a 999 minutos. Cuando el temporizador llega a cero, el agitador se detiene automáticamente y emite una alerta. Los agitadores duraderos están clasificados para un uso continuo. Uso en incubadoras y cámaras ambientales o de frío hasta 104 °F (40 °C).
Especificaciones
Ángulo de balanceo 7°
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Tensión VAC 230
Capacidad portante (imperial) 22 lb
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 17,716 in
Fondo (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 16.5 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 14 in
Longitud de la plataforma (métrico) 35.5 cm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura de la plataforma (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 39 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 35.5 cm
Descripción Balancín grande
Pantalla LED
Incluye Plataforma plana, tapete antideslizante y cable de alimentación
Intervalo del temporizador 1 a 999 minutos
Garantía y oferta de servicio Garantía de 3 años