Learn More
Kartell™ Manos de mortero dentadas
Descripción
- Cabeza de PTFE con eje de acero inoxidable
- Para su uso con mortero de borosilicato para triturar muestras
- Perfectos para materiales duros como tumores
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | Eje de 6,5 mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero dentada |
| Material | PTFE (cabezal) y acero inoxidable (eje) |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradora de tejido |
| Altura (métrico) | 270mm |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |