Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca de precisión universal magnético
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Azul, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |