Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón de rosca corta de 9 mm
Código de producto. 11874820 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
PTFE, Silicone, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Color:
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Blanco
Red, White, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
9,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Color Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11874820 Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho Beige, Rojo 9 mm paquete de 1000
11814820 PTFE virgen Blanco 9,3 mm paquete de 1000
11854820 Caucho natural, TEF Rojo-naranja, Transparente 9 mm paquete de 1000
10621981 Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Rojo, Blanco 9 mm paquete de 1000
11864820 PTFE, Silicone, Politetrafluoroetileno (PTFE) Red, White, Rojo 9 mm paquete de 1000
11884820 Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Azul, Blanco 9 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11874820
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 9 mm
•PTFE virginal• 53° orilla D• 0,2 mm de espesor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Beige, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Precortados No
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1 mm