Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Septos para viales de muestreador automático de cromatografía
- Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Código de producto. 11872663
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
15 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Material | Grosor (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11872663 | Rojo, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11787557 | Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural, TEF | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11841653 | Azul, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 0,9 mm | 1000 PCS |
| 11850772 | Transparente azul, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11821663 | Blanco | PTFE virgen | 0,25 mm | paquete de 1000 |
| 11828961 | Rojo, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11830772 | Crema, Rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,5 mm | paquete de 1000 |
| 12950841 | Beige, Rojo-naranja | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 1 mm | paquete de 100 |
| 16160961 | Beige, Rojo-naranja | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11858961 | Negro | Viton 1A | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11838961 | Negro | Viton 1A | 1,5 mm | paquete de 1000 |
| 11840772 | Azul oscuro, Blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11868961 | Gris, Rojo | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 10258004 | Beige, Rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11848961 | Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural, TEF | 1 mm | paquete de 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Código de producto.
11872663
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |