Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 8-425
Código de producto. 11787557 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Beige, Rojo
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11787557 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11841653 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 0,9 mm 1000 PCS
11872663 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11850772 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11821663 Blanco PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
11828961 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm paquete de 1000
11830772 Crema, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
12950841 Beige, Rojo-naranja Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 mm paquete de 100
16160961 Beige, Rojo-naranja Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 mm paquete de 1000
11858961 Negro Viton 1A 1 mm paquete de 1000
11838961 Negro Viton 1A 1,5 mm paquete de 1000
11840772 Azul oscuro, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11868961 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
10258004 Beige, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 1 mm paquete de 1000
11848961 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11787557
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Caucho natural, TEF
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto 1,3 mm