Learn More
Fisherbrand™ Tabique para tapón de rosca 24-400
Código de producto. 11845070 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Gris, Rojo
Plata, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Aluminio, Silicona
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) unitSize
11845070 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2,5 mm paquete de 1000
11835070 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm paquete de 1000
11815070 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
11825070 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
16328387 Plata, Blanco Aluminio, Silicona 3 mm paquete de 1000
12635887 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
15397827 Azul, Blanco PTFE, Silicona 1,5 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11845070
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 2,5 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.