Learn More
Fisherbrand™ Tabique para tapón de rosca 24-400
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11835070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Gris, Rojo
Plata, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Aluminio, Silicona
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11835070 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm paquete de 1000
11845070 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2,5 mm paquete de 1000
11815070 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
11825070 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
16328387 Plata, Blanco Aluminio, Silicona 3 mm paquete de 1000
12635887 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
15397827 Azul, Blanco PTFE, Silicona 1,5 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11835070
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 22 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,6 mm