Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapones de PE de 22 mm
Código de producto. 11865010 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris, Rojo
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Tamaño de la unidad
11865010 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 1000
11875010 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 1000
11855010 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11865010
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Transparente azul, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm