Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
Código de producto. 11845060 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Beige, Blanco
Blanco
Gris
Gris oscuro
Plata, Blanco
Transparente azul, Blanco
Transparente azul, Transparente
Tipo de producto:
Septos
Tapón de inyecciones
Tapón para liofilización
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Tamaño de la unidad
11845060 Gris Tapón de inyecciones paquete de 1000
10602245 Transparente azul, Blanco Septos paquete de 1000
11815020 Azul, Gris Septos paquete de 1000
11825020 Gris Septos paquete de 1000
10255044 Gris oscuro Septos paquete de 1000
11895020 Plata, Blanco Septos paquete de 1000
11805030 Beige, Blanco Septos paquete de 1000
12666505 Transparente azul, Transparente Septos paquete de 1000
11627958 Gris Tapón para liofilización paquete de 2000
15373696 Blanco Septos paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11845060
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de inyecciones
Color Gris
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Butilo
Cantidad 1000
Tipo de producto Tapón de inyecciones