Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapones de rosca de PP de 18 mm
Código de producto. 11917061 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11917061 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm paquete de 1000
11844990 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11874990 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 mm paquete de 1000
11884990 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
11767607 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11854990 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,7 mm paquete de 1000
11777607 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm paquete de 1000
15592330 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11917061
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,6 mm