Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapones de rosca de PP de 18 mm
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos |
| Color | Transparente azul, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,7 mm |