Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapones de rosca 13-425
Código de producto. 11757597 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material:
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Grosor (métrico):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11757597 Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 mm paquete de 1000
11834950 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1 mm paquete de 1000
11894950 Transparente azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,3 mm paquete de 1000
11814950 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm paquete de 1000
11824950 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
11894940 Crema, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm paquete de 1000
11804950 Blanco PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
11844950 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11757597
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Gris, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm