Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapón de rosca 10-425
Código de producto. 11350850 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Blanco
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Material:
Caucho natural, TEF
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Tamaño de la unidad
11350850 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 1000
11834820 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 1000
11824820 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF paquete de 1000
10422614 Blanco PTFE virgen paquete de 1000
11844820 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11350850
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Rojo, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 9,4 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3 mm