Learn More
WTW™ Electrodo de pH Sentix™ 21
Código de producto. 10635241
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10635241 DIN 1 PCS
1 options
Código de producto. 10635241 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 103631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    169.00€ / paquete de 1
    Ahorro 31.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendado para todas las aplicaciones donde se requieren valores de medición fiables incluso en las condiciones más adversas. Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino.
  • Ideal para la medición portátil, pero también para la medición rutinaria en el laboratorio 
  • SenTix™: Electrodos estándar con electrodos de precisión y gel con electrolito de gel líquido para mediciones de pH en aplicaciones de laboratorio y sobre el terreno
  • Sistema de referencia con gel sin mantenimiento en toda la vida útil del producto
  • Tiempo de respuesta rápido mediante una buena conexión con el medio para electrodos con sistema de referencia relleno con líquido
  • Para mediciones exigentes en el laboratorio, utilice estos electrodos SenTix™ con electrolito líquido de 3 mol/l KCl, eje de vidrio fácil de limpiar y diafragma de platino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector DIN
Junta Fibra
Material Eje de plástico, diafragma de fibra
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH SenTix™
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Vario
Incluye Electrodo de conexión DIN, cable de 1 m
Modelo SenTix™ 21
Requisitos de almacenamiento Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud del tubo (métrico) 120 mm