Learn More
Beschreibung
- Designed for light duty applications that require comfort and abrasion resistance
- Polyurethane coating enhances grip in dry or light oil applications
- Seamless construction prevents irritation
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Chlorinated | No |
| Coated Area | Palm |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | Rough |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?