Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos de látex de caucho natural Sempermed™
Código de producto. 10752391
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10752391 8 50 pares
1 options
Código de producto. 10752391 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000006094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    61.50€ / 50 pares
    Ahorro 41.50€
    40% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos sin talco ideales para llevar guantes dobles. Ofrece una seguridad óptima y unas propiedades táctiles ideales.
  • El revestimiento sintético patentado facilita enormemente la colocación de estos guantes.
  • Proporciona una sensibilidad táctil óptima.
  • Desarrollado específicamente para los requisitos del quirófano, la forma completamente anatómica, con los dedos curvos, corresponde con una postura de la mano natural y relajada.
Specifica
Certificaciones/conformidad EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Látex
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,19 a 0,24 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 280 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.