Learn More
ratiolab™ Semimicrocubetas Q-VETTES, 1,6 ml, PS
Código de producto. 11833892
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,6 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11833892 1,6 mL 100 PCS
1 options
Código de producto. 11833892 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 2712120
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las propiedades fotométricas mejoradas permiten que estas cubetas produzcan temperaturas de muestras más constantes durante las mediciones fotométricas.Ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES tienen una forma optimizada y cuentan con un menor grosor de pared
  • Poliestireno (PS) transparente
  • Rango de longitud de onda aplicable de 340 a 900 nm
  • Variación escasa de valores de extinción
  • Excelente intervalo de transmisión óptica
  • Producción ordenada por cavidad
  • Trayectoria óptica de 10 mm
  • Dimensiones exteriores:12,5 x 12,5 x 45mm
  • Se suministran en gradillas prácticas StyroFoam:100 cubetas en una caja de poliestireno con tapa con cierre
Especificaciones
Tipo Cubeta semimicro
Capacidad (métrico) 1,6 mL
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12,5 mm
Cantidad 1000 cubetas
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 900 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición fotométrica