Learn More
Fisherbrand™ Dispositivo de transferencia semiseca PROMO
Código de producto. 12357297 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
De 0,25 a 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grosor (métrico) unitSize
12357297 De 0,25 a 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12357297
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los secantes semisecos ofrecen tiempos de transferencia rápidos para transferencia de ADN, ARN y proteínas. – Normalmente, de 15 a 30 minutos. Se puede utilizar para todo tipo de transferencia: Western, Southern y Northern a través de un tampón y procedimientos de configuración sencillos.
  • Transferencias económicas debido a volúmenes de tampón muy bajos
  • Tapa enroscable
  • Los geles de 0,25 hasta 10 mm de grosor se pueden transferir
  • Dispersión uniforme del calor
  • Electrodos con una larga vida útil (que se componen de un ánodo recubierto de platino y un cátodo de acero inoxidable)
Especificaciones
Descripción Volumen de tampón: 5 ml
Tipo Dispositivo de transferencia semiseca: Mini
Dimensiones del gel 100 x 100 mm
Tamaño de muestra 1 Blot (80 × 85 mm)
Grosor (métrico) De 0,25 a 10 mm
Longitud (imperial) 6,2 in
Longitud (métrico) 16 cm
Anchura (imperial) 6,2 in
Anchura (métrico) 16 cm
Altura (imperial) 2,7 in
Altura (métrico) 7 cm