Learn More
Globe Scientific Tubos de transporte estériles autoportantes con tapón de rosca acoplado
Código de producto. 31922735 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31922735 10 mL paquete de 500
31922855 5 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31922735 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6102S
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de materiales biológicos.
  • Los tubos están hechos de polipropileno
  • Con graduaciones moldeadas
  • Autoportante con fondo cónico
  • Los tubos transparentes permiten una visualización desobstruida de las muestras
  • A prueba de fracturas y puede estar expuesta a temperaturas bajo cero
  • Los tapones de rosca de polietileno resistentes a fugas pueden retirarse o sellarse en una sola vuelta
Especificaciones
Color del tapón Blanca
Esterilizables en autoclave Autoclavable (Solo vial)
Capacidad (métrico) 10 mL
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Material Polipropileno
Graduaciones De 1 a 10 mL
Incluye Tapa de rosca blanca
Modelo Tubo de transporte autoportante
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material del cierre Polietileno
Altura (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Transport Tube
Punto de marca Grabado