Learn More
Kartell™ Conos de sedimentación Imhoff
Código de producto. 10756192
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10756192 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10756192 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0105500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.85€
    30.53€ / paquete de 1
    Ahorro 21.32€
    41% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con SAN para visibilidad cristalina y resistencia. El cono de sedimentación Imhoff Kartell™ es una solución ideal para la determinación de sólidos sedimentables en superficies y aguas salinas y residuales.
Fabricado con SAN para una visibilidad y resistencia cristalinas. Kartell™ Sedimentación El cono Imhoff es una solución ideal para determinar sólidos sedimentables en aguas superficiales y salinas y aguas residuales.
  • Las graduaciones moldeadas de forma permanente proporcionan una medición exacta de las mezclas
  • El conector de rosca de polipropileno en la base permite un drenaje sencillo
  • El retrolavado se lleva a cabo con facilidad
Order Info
Capacidad métrica
Specifications
Volumen (métrico) 1000 ml
Graduado Sí
Material SAN
Tipo Cono de sedimentación Imhoff
Altura (métrico) 480 mm
Diámetro exterior (métrico) Parte superior: 125 mm, base: 7,8 ± 0,2 mm