Learn More
3M™ Gafas protectoras SecureFit con lente antivaho
Código de producto. 15797727 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
+1,50
+2,00
+2,50
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Potencia de aumento Unit Size
15797727 +2,00 cada uno
15777727 +1,50 cada uno
15787727 +2,50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15797727 Supplier 3M™ Supplier No. 7100114948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.50€
    16.51€ / paquete de 1
    Ahorro 8.99€
    35% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Las gafas protectoras 3M™ SecureFit™ ajustan de forma natural las varillas a cada tamaño de cabeza particular para ofrecer un ajuste personalizado a cada persona.
La protección ocular es importante para proteger sus ojos y mantener una visión saludable. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, casi tres de cada cinco trabajadores que sufrieron lesiones oculares no llevaban protección en los ojos en el momento del accidente. Es importante llevar la gafas de protección adecuadas para realizar las tareas y para las necesidades únicas del trabajador
  • Ajustan de forma natural las varillas a cada tamaño de cabeza particular para ofrecer un ajuste personalizado a cada persona
    • La función de autoajuste es posible gracias a la tecnología ’de difusión de presión en las sienes patentada por 3M, un nuevo diseño sin partes móviles y sin nada que ajustar.
    • Diseñadas para difundir la presión sobre las orejas
    • Las gafas se adaptan automáticamente a la cabeza y a las características faciales del usuario
  • Lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho que absorbe el 99,9 % de rayos UV y presenta un dioptría de lectura para ayudar a los trabajadores que tienen dificultades para leer la letra pequeña o que se dedican a trabajos de pequeños detalles
  • Cumple con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010.
  • Pesan menos de 28,3 g (1 oz).
  • Duraderos
  • Ajuste ceñido para mantener las gafas en su lugar de forma segura mientras el usuario mira hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado, lo que elimina la necesidad de volver a colocarse las gafas con frecuencia debido al movimiento de la cabeza
  • Los tubos
  • Ajuste cómodo y personal
  • Ayudan a eliminar el gasto que supone guardar varios tamaños de montura en los lugares de trabajo para adaptarse a diferentes personas
  • El revestimiento antivaho de las lentes ayuda a reducir las posibilidades de empañamiento en entornos cálidos y húmedos, mantiene la visibilidad y reduce la necesidad de quitarse las gafas para limpiar la humedad de las lentes
  • Las lentes de policarbonato resistentes a impactos absorben el 99,9 % de rayos UVA y UVB hasta 380 nm.
  • Cumplir con los requisitos de CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2010
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad CE
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción 3M SF420AF
Color de marco Negro, verde
Potencia de aumento +2,00
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño Universal