Descripción
- Eliminan la necesidad de contar con varios tamaños de montura en las zonas de trabajo gracias a su función de autoajuste
- El ajuste seguro y a presión evita el deslizamiento incluso durante el movimiento
- El revestimiento antivaho garantiza que las lentes no se empañarán en condiciones de humedad y calor
- El revestimiento antiarañazos protege las lentes frente a arañazos, cortes y rozaduras
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de UVA y UVB hasta 380 nm
- Número de catálogo 3M SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Cumple las normas ANSI Z87.1-2015 y CSA Z94.3.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Protective Eyewear |
| Modelo | SF201AS |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Estilo de patillas | Tecnología exclusiva de difusión de la presión en la sien 3M de autoajuste |
| Material | Polycarbonate |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |