Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 500
Código de producto. p-7222282 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Dimensione della confezione:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modelo Revestimiento de lente Dimensione della confezione
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17384670 SF501SGAF-RED-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17304680 SF509AF-BLK Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17344680 SF517ASP-GRN-EU Resistente a los arañazos cada uno
17354680 SF550ASP-GRN-EU Resistente a los arañazos cada uno
17364680 SF501ASP-BLK-EU Resistente a los arañazos cada uno
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17384680 SF530ASP-GRN-EU Resistente a los arañazos cada uno
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17314690 SF501AF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17374670 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100243142
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Las gafas de seguridad SecureFit™ Serie 500 de 3M™ incluyen una forma de lente estilizada con patillas que se ajustan automáticamente para ayudar a proporcionar un ajuste seguro y cómodo.
  • Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™, elegantes y compatibles, con patillas de trinquete ajustables para ajustar la lente según las características faciales y la posición del cristal ocular, diseñadas para ayudar a mejorar la posición cuando se usan con mascarillas
  • El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
  • El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antiniebla y antiarañazos superiores (disponible en modelos seleccionados)
  • Protección contra UV de hasta 400 nm
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
  • Fácil de limpiar
  • Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras
Color de marco Negro
Modelo SF501SGAF-BLK-EU
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400