Learn More
3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad 400X, Scotchgard™ Recubrimiento antivaho y antirayaduras (K &N)
Tienda 3M ProductosDescripción
- Gafas de seguridad con tecnología de difusión de la presión de la sien 3M™ para mayor comodidad
- Diseño envolvente para mejorar la seguridad del ajuste y evitar el deslizamiento
- Puntos en contacto con la sien acolchados para aumentar la comodidad sobre las orejas
- Puente de nariz suave para un ajuste más cómodo
- Protector de frente contorneado que proporciona cobertura adicional frente a partículas en suspensión
- Propiedades antiniebla y antiarañazos superiores que cumplen los requisitos de marcado de K&N de la norma EN166
- Marcado de la montura: Serie SF400, 3M EN166 FT
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas protectoras |
| Color de marco | Azul, gris |
| Estilo de patillas | Tecnología de difusión de la presión de la sien |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |