Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ 100
Código de producto. 17364690 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
17364690 SF107AF-BLU-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17324680 SF103AF-BLU-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17324690 SF101AS-BLK-EU Resistente a los arañazos paquete de 20
17334690 SF101AS-BLU-EU Resistente a los arañazos cada uno
17344690 SF102AF-BLU-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
17354690 SF101AF-BLK-EU Antivaho, Resistente a los arañazos paquete de 20
17384690 SF101AF-BLU-EU Antivaho, Resistente a los arañazos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17364690 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100244061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.65€
    6.24€ / paquete de 1
    Ahorro 3.41€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La serie 3M™ SecureFit™ 100 cuenta con una forma de lente elegante y deportiva junto con un diseño de patillas patentado que se ajusta automáticamente a diferentes tamaños de cabeza para proporcionar un ajuste cómodo y elegante durante un larg
  • Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™ robustas y económicas
  • El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
  • Diseño envolvente delgado para que se vea mejor en caras más pequeñas
  • Paquete económico a granel (pack de 5) disponible (solo con montura negra)
  • El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección 3M™.
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Fácil de limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001
Tinción de lente Interior/exterior gris claro
Tipo de producto Gafas protectoras
Color de marco Azul
Modelo SF107AF-BLU-EU
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400