Learn More
Fisher Science Education™ Tubos de diálisis de celulosa sin costura
Código de producto. 17780245 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20,4 mm
Longitud (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17780245 20,4 mm 3 m 1 rollo
1 options
Código de producto. 17780245
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos de diálisis fiables y flexibles con 12 000 MWCO para separar macromoléculas en laboratorios educativos de química, biología y farmacia.
  • Material: Celulosa sin costuras
  • Peso molecular de corte (MWCO): retiene moléculas≥ 12 000
  • Da Aplicaciones: Ideal para entornos educativos en química analítica, biología y estudios farmacéuticos
  • Permeabilidad: alta permeabilidad al agua y a compuestos de bajo peso molecular
  • Diámetro de los poros: aprox. 4,8 nm
  • Formulación: Glicerina, agua y azufre al 1 %.
  • Almacenamiento: Conservar en un recipiente hermético; rehumidificar si está seco
  • Diámetro: 45 mm (1,13 pulgadas)
  • Longitud: 30 m (100 pies)
  • Cantidad: se vende individualmente (cada uno)
  • Solo para uso educativo: No se proporcionó certificado de análisis (C de A)
Este producto es para uso educativo; no hay C de A disponible.
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
Material Celulosa sin costuras
Diámetro (métrico) 20,4 mm
Diámetro (imperial) 0,8 in
Longitud (imperial) 10 ft.
Longitud (métrico) 3 m
Formulación Glicerina, agua y 1% de azufre.
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Útil en los campos de la química analítica, la biología y la industria farmacéutica.