Learn More
Micronova™ Cepillos para frotar
Código de producto. 12755755 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12755755 Blanco 1 PCS
1 options
Código de producto. 12755755 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRWH74
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80€
    21.49€ / paquete de 1
    Ahorro 16.31€
    43% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos cepillos para frotar de cerdas rígidas y orientadas al detalle están disponibles en dos estilos diferentes para una limpieza detallada específica de grietas estrechas, labios laminados y esquinas del equipo. Fabricados con materiales aprobados por l
El cepillo para frotar Micronova y el cepillo para frotar Detail están fabricados con materiales aprobados por la FDA y no se agrietarán ni astillarán con el uso. El cepillo para frotar cuenta con un bloque de plástico de 20,32 cm (8 pulg.) en forma de hierro con un cómodo mango curvado que protege las manos de los bordes metálicos. Las cerdas de poliéster rígidas y grapadas con un patrón plano en forma de V proporcionan el máximo contacto con el recipiente. El cepillo para frotar Detail es un cepillo de 17,78 cm (7 pulg.) con forma de cepillo de dientes con cerdas de nailon rígidas y un mango de plástico.
  • Cepillos para frotar orientados al detalle
  • Diseñado para grietas estrechas, labios laminados y esquinas de equipos
  • Cepillo para frotar (BRWH-05): mango curvo con cerdas de poliéster rígidas
  • Cepillo para frotar Detail (BRWH-74): forma de cepillo de dientes con cerdas de nailon rígidas
  • Base y cerdas conformes con la FDA
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frotar al detalle
Bristle Type Rigidez media
Color-coded N.º
Material del mango Plástico
Tipo de mango Ergonomía
Tipo de punta Sin punta
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Color Blanco
Diámetro de cerda (imperial) 0,5 in
Diámetro de la cerda (métrico) 1,3 cm
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Cepillo para frotar para limpieza detallada de grietas estrechas, labios laminados y esquinas de equipos
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 17,8 cm
Resistente a Productos químicos
Anchura de cerda (imperial) 0,5 in
Ancho de cerda (métrico) 1,3 cm