Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, transparente, vidrio sodocálcico, boca ancha, rosca DIN de forma baja
Código de producto. 13124354 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13124354 500 ml paquete de 10
13187374 250 ml paquete de 10
13107444 1000 ml paquete de 10
12891004 100 ml paquete de 10
10787945 50 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13124354 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 238204406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.10€
    64.41€ / paquete de 10
    Ahorro 7.69€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frascos cuadrados de vidrio sodocálcico transparentes, boca ancha.
Frascos de vidrio sodocálcico transparentes cuadraos (Tipo 3), boca ancha y rosca DIN de forma baja.
  • Forma cuadrada para un envasado eficiente
  • El amplio cuello de frasco facilita el acceso
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 54
Diámetro (métrico) 76 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave