Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, ámbar, vidrio sodocálcico, boca estrecha, rosca DIN de forma alta
Código de producto. 11762055 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11762055 1000 ml 10 PCS
11742025 100 ml 10 PCS
11742055 250 ml 10 PCS
11752055 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11762055 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 238165459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    127.79€ / paquete de 10
    Ahorro 16.21€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frascos cuadrados de vidrio sodocálcico ámbar, boca estrecha.
Frascos de vidrio sodocálcico ámbar cuadraos (Tipo 3), boca estrecha y rosca DIN de forma alta.
  • El vidrio ámbar proporciona protección contra los rayos UV
  • Forma cuadrada para un envasado eficiente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) 45
Diámetro (métrico) 97 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave