Learn More
Heathrow Scientific™ Tubo de 2 ml con tapa de rosca y junta tórica
Código de producto. 16310676 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16310676 Natural paquete de 500
1 options
Código de producto. 16310676 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS10060
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tubo con tapón de rosca de 2 ml con junta tórica de TPE crea un sellado excelente para un almacenamiento seguro a largo plazo.
  • Los tubos de polipropileno transparente proporcionan una excelente visión de las muestras
  • La base independiente con faldón facilita el llenado y la recuperación
  • Envasado a granel, estéril
  • Área de escritura mate
  • Esterilizable en autoclave Intervalo de temperaturas de – 45 °C a + 121 °C
  • Desechables
Especificaciones
Estilo de tapón Junta tórica
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Descripción Tubo de 2 ml con tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Natural
Material Polipropileno
Altura (métrico) 47,1 mm
N.° por paquete 500/Paq.
Envase Bolsa, caja
Intervalo de temperatura (imperial) -49 °F a +249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -45 °C a +121 °C
Volumen (métrico) 2,0 ml
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (imperial) 1,9 in
Fit for Purpose Certificado de calidad
Forma del fondo Redondo (independiente)
RCF máx. 18.000 x g
Graduaciones 0,5, 1, 1,5 ml.
Diámetro (métrico) 13,3 mm
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga