Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10C
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16885900
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16885900 CEE cada uno
16825173 CH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16885900 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20751000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfecta para procesos limpios y la producción de productos puros La bomba de tornillo seco está especialmente diseñada para procesos en el rango de vacío de hasta 10 -3 mbar. Su alta resistencia a productos químicos permite el bombeo de gases y vapores agresivos 100 % sin aceite y sin piezas de desgaste
  • Intervalo de vacío de 10-3 mbar
  • 100 % sin aceite
  • Resistente a productos químicos
  • Sin piezas de desgaste
  • Funciona en todo el intervalo de presión, desde la presión atmosférica hasta su vacío final
  • No hay necesidad de trampas de frío en la mayoría de las aplicaciones
  • Gestiona altas cargas de vapor gracias a su extraordinaria compatibilidad de condensados
  • El modo de regeneración integrado permite un secado rápido de la bomba al final del proceso
  • No hay necesidad de lastre de gas
  • No hay abrasión y los husillos giran sin contacto
  • Garantiza un vacío ultrapuro, así como un aire de escape sin contaminación
  • No hay residuos de aceite ni interrupciones en el flujo de trabajo para los cambios de aceite
  • Ahorre tiempo de proceso y costes operativos
  • Permite un funcionamiento continuo para aumentar significativamente el rendimiento de las muestras
  • Protege el laboratorio y el medioambiente
  • Para aplicaciones con gases y vapores no corrosivos tiene a su disposición VACUU·PURE 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5 x 10-3 mbar (a una presión ambiente de 1013 mbar)
Peso con embalaje (métrico) 24.200 kg
Incluye Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida pequeña KF DN 25 (2 anillos de centrado y sujeción incluidos), incluye manual. Para establecer una conexión de boquilla de manguera, se pueden solicitar bridas KF adecuadas con boquilla de
Velocidad motor 12.500 rpm
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 507 x 269 x 413 mm
Material Materiales húmedos: PPS, PEEK, FKM, PTFE
Modelo VACUU PURE™ 10 C
Nivel de ruido 55 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,7 kW
Peso (métrico) 21,5 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 9 metros³ /hora.
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Secado al vacío, liofilización, línea Schlenk, destilación
Presión máxima 15 Mbar por encima de la presión atmosférica (en la salida)
Tensión 100/230 V