Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca 13-425, vidrio, 4 ml
Código de producto. 11576044 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Marking Spot Tamaño de la unidad
11576044 Transparente Sí paquete de 100
10571013 Transparente No paquete de 100
11586044 Ámbar Sí paquete de 100
11556044 Ámbar No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11576044
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Lägg i varukorgen
Ideales para almacenamiento cuando se utiliza con tapones de rosca de parte superior cerrada.
  • Se puede adquirir un kit de 2 en 1 con cualquier combinación de viales de cuello roscado ND13 de 4 ml y uno de nuestros cierres de rosca de PP de 13 mm
  • También disponibles con cierres de rosca de parte superior cerrada para almacenamiento<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 400 μl
Volumen de trabajo (métrico) 4,1 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND13
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 45 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.