Learn More
Kautex™ Tapones de rosca
Código de producto. 10095851
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 100 ml
Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL
Frasco de 250 y 350 mL
Frasco de 50 mL
Diámetro (métrico):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10095851 Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL 80 mm cada uno
12408641 Frasco de 50 mL 28 mm cada uno
11900487 Frasco de 100 ml 32 mm 100 PCS
10242833 Frasco de 250 y 350 mL 45 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10095851 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000073775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.20€
    1.11€ / paquete de 1
    Ahorro 0.09€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química. Los tapones de rosca Kautex™ son resistentes y se han diseñado para frascos de HDPE de boca ancha Kautex™.
  • Aprobación de la ONU para sólidos cuando los tapones se utilizan con los frascos asociados
  • Anillo a prueba de manipulaciones
  • La junta cónica proporciona un cierre a prueba de fugas
  • Disponible para adaptarse a frascos con ca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Incluye Anillo y cierre cónico a prueba de manipulación
Para utilizar con (equipo) Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL
Diámetro (métrico) 80 mm
Tipo de producto Tapón de rosca