Learn More
Buerkle™ Cierre de rosca con espiga
Código de producto. 10372102 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bidón con rosca DIN50
Bidón con rosca DIN60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10372102 Bidón con rosca DIN60 1 PCS
10240322 Bidón con rosca DIN50 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10372102 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 14279100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.89€
    11.05€ / paquete de 1
    Ahorro 0.84€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cierre es para utilizar con bidones con rosca DIN50 o DIN60.
  • Para su uso con bidón de rosca DIN50 o DIN60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón roscado con llave para bidones
Para utilizar con (equipo) Bidón con rosca DIN60
N.° por paquete 1
Tipo de producto Sistema de cierre de la llave