Learn More
SCAT Tapones de rosca para frascos de laboratorio Schott Duran™
Código de producto. 15347439 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15347439 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 15347439 Proveedor SCAT N.º de proveedor 199011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    7.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1.00€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapones de rosca para frascos de laboratorio de vidrio borosilicatado.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Mínima expansión térmica que proporciona, una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Especificaciones
Tamaño del tapón GL45
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Color Azul
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Frascos Schott Duran™
Tamaño de rosca GL45