Learn More
Labcon Screw Caps with O-Rings for SuperClear™ Microtubes
Descripción
- Tapón para microtubos
- Con junta tórica de etileno-propileno
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material de revestimiento | Junta tórica de etileno-propileno |
| Preesterilizados | No |
| Tipo de producto | Tapón para microtubo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación |
| Envase | 500/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Cantidad | 500/bolsa |
| Show More |