Learn More
Labcon™ Tapones de rosca con junta elastomérica para microtubos SuperClear™
Descripción
- Para tubos de microcentrífugas SuperClear™
- Con junta elastomérica integral
- La tapa incluye una superficie de agarre suave
- Sin endotoxinas (apirógenas)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en E
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Morado |
| Formato | En bolsa |
| Altura (métrico) | 6,1 mm |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| N.º por caja | 5000/Paq. |
| Cantidad | 500 tapones/paquete, 10 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | De 0,5 a 2 mL |