Learn More
Greiner Bio-One Tapones de rosca para tubos de microcentrífuga de 12 mm
Descripción
- No estéril
- Material:Polietileno de alta calidad
- Adecuados para diámetros de tubo de:12mm
- Con junta tórica
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta tórica |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polietileno |
| Color | Amarillo |
| N.º por caja | 5000 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo para microcentrífuga de polipropileno de 12 mm |