Learn More
Gosselin™ Cucharones de tapón de rosca con mango extraíble
Código de producto. p-7015022
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15488794 40 mL paquete de 250
15498794 125 mL paquete de 100
15408804 180 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488794 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TAT30C01
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice inmersiones con confianza. Los cucharones de tapón de rosca con mango extraíble Gosselin™ evitan derrames con los tapones de rosca y el eje desmontable.
  • Recipientes de polipropileno de color azul
  • Mango extraíble
  • Resistentes a impactos
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
  • Información sobre trazabilidad en cada bolsa
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 40 mL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Diámetro exterior (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 80 mm
Longitud del mango (métrico) 290 mm incluido el contenedor