Learn More
Heathrow Scientific™ Controlador de pipeta con batería de ion litio RF3000™
Código de producto. 12904417 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12904417 1 a 100 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 12904417 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS3000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Gran variedad de funciones para un pipeteo cómodo y preciso. RF3000™ El controlador de pipeta con batería de iones de litio cuenta con una potente bomba que ofrece una aspiración y dispensación rápidas pero sensibles, tiene válvulas ajustables y está controlado por microprocesador para lograr confiabilidad y precisión constantes.
Garantía de 5 años (no incluye batería ni filtro)
Cómodo y fácil de usar
  • La velocidad de llenado y dispensación se ajusta fácilmente presionando el botón de modo grande
  • Empuñadura universal y gatillos con revestimiento suave con indicadores de dirección para usuarios diestros o zurdos
  • Ligera y ergonómicamente equilibrada
  • Las luces LED indican el modo y si la batería está baja
  • Área de identificación personalizable y conos nasales de colores para diferenciar la tarea o el usuario
  • Dos soportes: soporte de banco y montaje en pared
Preciso, fiable y duradero
  • Válvulas sensibles y ajustables con tres modos: alta, baja, gravedad
  • Potente bomba que ofrece una rápida aspiración y dispensación
  • Microprocesador controlado para confiabilidad y precisión
  • Adaptador de cono de punta para estabilizar pipetas más pequeñas de 1 ml
  • 0,45 μLos filtros hidrófobos están fácilmente disponibles y no son específicos de una marca.
  • Carcasa resistente a los rayos UV
Fuente de alimentación flexible
  • La batería de ion de litio de carga rápida fácilmente intercambiable permite hasta 20 horas de uso continuo
  • Funciona con suministros –eléctricos de 100 a 240 voltios.
  • Incluye adaptador universal de voltaje y enchufe
  • Se pueden recargar mientras se utilizan
  • Incluye: Base de carga, soporte magnético/montable en pared, adaptador de boquilla para pipetas pequeñas, batería recargable de iones de litio, 3 pilas de repuesto de 0,45 μFiltros m, cinco conos de nariz (azul, negro, amarillo, rojo, gris), bajo voltaje, doble aislamiento AC Adaptador de 100 a 240 V, 50/60 Hz con cuatro enchufes intercambiables
Especificaciones
Exactitud Sí
Batería, tipo Iones de litio
Certificaciones/conformidad Probado para cumplir con los estándares de seguridad y EMC de EE. UU., Canadá y Europa
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta serológica graduada y volumétrica de vidrio o plástico
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Controlador de pipeta
Volumen (métrico) 1 a 100 ml
Tipo de filtro Membrana hidrófoba
Para utilizar con (equipo) Pipetas de 1 a 100 mL, vidrio y plástico
Incluye Base de carga, soporte magnético para montaje en pared, adaptador de boquilla, batería recargable de iones de litio, 3 pilas de repuesto de 0,45 μFiltros m, cinco conos de nariz, AC Adaptador
Número de velocidades 3
Tiempo de recarga 60 min
Garantía 5 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 152 x 41 mm
Tensión De 100 a 240 V
Fit for Purpose Certificado de calidad