Learn More
Scandium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
193.00€ - 605.00€
| CAS | 13465-59-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Br3Sc |
| Peso molecular (g/mol) | 284.67 |
| Número MDL | MFCD00016324 |
| Clave InChI | APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K |
| Sinónimo | scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83495 |
| Nombre IUPAC | scandium(3+) tribromide |
| SMILES | [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15477465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.03 |
1g |
193.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15487465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.06 |
5g |
605.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
| 13465-59-3 | |
| 284.67 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| 83495 | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Br3Sc | |
| MFCD00016324 | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| scandium(3+) tribromide |
Especificaciones
| Scandium(III) bromide | |
| 13465-59-3 | |
| Br3Sc | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] | |
| 284.67 | |
| 284.67 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016324 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| scandium(3+) tribromide | |
| 83495 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 236-699-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures